Learn More
Alfa Aesar™ L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63393.06
Overige gegevens : CAS : 31796-55-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400069
  • € 336.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
MFCD00039088
H-Ala-pNA.HCl; (S)-2-Amino-N-(4-nitrophenyl)propionamide hydrochloride
31796-55-1
6303731
Specificatie
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
31796-55-1
98%
MFCD00039088
H-Ala-pNA.HCl; (S)-2-Amino-N-(4-nitrophenyl)propionamide hydrochloride
CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
245.663
Pale yellow
245.66
Powder
C9H12ClN3O3
6303731
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
(2S)-2-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide;hydrochloride
2802426
5g