Learn More
L-alpha-Aminoxy-beta-phenylpropionic Acid Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30005402
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30005402 25 mg 25mg
30133619 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63250025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73086-97-2
Molecular Formula C9 H11 N O3 . Br H
Molecular Weight (g/mol) 262.1
Synonym Benzenepropanoic acid, α-(aminooxy)-, hydrobromide, (S)- (9CI), (2S)-2-(Aminooxy)-3-phenylpropanoic acid hydrobromide, (2S)-2-Aminooxy-3-phenylpropanoic acid hydrobromide, L-α-Aminoxy-β-phenylpropionic acid hydrobromide, (αS)-α-(Aminooxy)benzenepropanoic acid hydrobromide
IUPAC Name (2S)-2-aminooxy-3-phenylpropanoic acid;hydrobromide
SMILES Br.NO[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO3.BrH/c10-13-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1
Formula Weight 261.0001
Chemical Name or Material L-alpha-Aminoxy-beta-phenylpropionic Acid, Hydrobromide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.