Learn More
L-BMAA hydrochloride, R&D Systems™
Artikelnummer. 18005562
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18005562 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18005562 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 2538/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Neurotoxic amino acid
Neurotoxic glutamate agonist originally isolated from Cycas circinalis. Implicated in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis-Parkinsonism-dementia complex of Guam (Guam ALS-PD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 16012-55-8
Molecular Formula C4H11ClN2O2
Synonym l-bmaa hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino propanoic acid hydrochloride, beta-n-methylamino-l-alanine hydrochloride, s +-2-amino-3-methylamino propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino-propionic acid hydrochloride, l-2-amino-3 methylamino propanoicacidhydrochloride, h-l-dap me-oh hcl, s +-2-amino-3-methylamino propionicacidhydrochloride, bestipharma 572-892, beta-methylamino-l-alanine hcl
InChI Key VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
SMILES CNCC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 154.594
Quantity 10 mg
PubChem CID 51358333
Formula Weight 154.6
Percent Purity >98%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material L-BMAA hydrochloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.