Learn More
Alfa Aesar™ L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64640.06
Overige gegevens : CAS : 56782-52-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401929
  • € 62.90 / 5 gram
Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
195.69
4710859
56782-52-6
MFCD09953729
Ethyl L-isoleucinate hydrochloride; H-Ile-Oe.HCl
Specificatie
L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Powder
195.69
4710859
White
56782-52-6
98%
MFCD09953729
Ethyl L-isoleucinate hydrochloride; H-Ile-Oe.HCl
5g