Learn More
L-Norvaline, TRC
Code produit 30426776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30426776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30426776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8774081G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Molecular Formula C5 H11 N O2
Quantity 1 g
Synonym (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 117.146
Formula Weight 117.079