Learn More
Alfa Aesar™ L-Proline tert-butyl ester, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63657.03
Overige gegevens : CAS : 2812-46-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400469
  • € 40.50 / 1 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2812-46-6
171.24
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
6453108
CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
C9H17NO2
MFCD00037879
H-Pro-OtBu; (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
tert-butyl (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate
Specificatie
L-Proline tert-butyl ester
98%
MFCD00037879
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
tert-butyl (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate
6453108
Liquid
1g
2812-46-6
C9H17NO2
H-Pro-OtBu; (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
171.24
171.24
Colorless