Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Product Code. 16523924
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
Black
Sapphire Blue
With Armrest:
No
Yes
With Casters:
No
Yes
With Tilt:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16523924
Marca: Techsit™ TS8311S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Antimicrobial laboratory high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Color Sapphire Blue
Adjustable Yes
Autoclavable Not Autoclavable
Back Style Ergonomic
Finish Vinyl
Frame Material Steel
Lift Type Gas Lift
Load Bearing Capacity (Metric) 150 kg
Seating Height High Bench Height
Upholstery Vinyl
Warranty 5 Year
Weight (Metric) 16 kg
Wheel Type Glide
Width (Metric) 490 mm
With Armrest No
With Backrest Yes
With Casters No
Footrest Yes
With Lumbar Support Yes
With Tilt No
Material Vinyl
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato