Learn More
L3MBTL2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-49965AF647
Product Code. 18449744
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
L3MBTL2 Polyclonal antibody specifically detects L3MBTL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
L3MBTL2
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
dJ756G23.3, DKFZP761I141, H-l(3)mbt-l, H-l(3)mbt-like protein 2, l(3)mbt-like 2 (Drosophila), L(3)mbt-like protein 2, L3MBT, lethal(3)malignant brain tumor-like protein 2
The immunogen for this product maps to a region between residue 655 and 705 of human Lethal (3) Malignant Brain Tumor-Like 2 using the numbering given in entry NP_113676.2 (GeneID 83746).
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
83746
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt