Learn More
Labconco™ ScrubAir™ Pipette Washer/Dryer
Labconco ScrubAir™ Pipette Washer/Dryer provides automated, fast, thorough cleaning of pipettes using percolating action of compressed air with water and detergent.
Merk:  Labconco™ 4612030
Overige gegevens : Gewicht : 29.50000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15330887
  • € 2976.94 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Water en detergent worden direct in pipetten geïnjecteerd, vervolgens creëert perslucht een sijpelende werking die de binnenwanden schrobt, terwijl water en detergent langs de buitenwanden omlaag stromen
  • Droogt snel met perslucht in ongeveer vier uur, modellen met ingebouwde verwarmingseenheid kunnen zelfs in twee uur drogen
  • Geschikt voor 12 tot 60 pipetten, afhankelijk van de ballon- en steeldiameters
  • Bespaart water en geld in vergelijking met traditionele hevelmethoden; milieuvriendelijke ScrubAir gebruikt soms niet meer dan 12.5 l kraanwater/zuiver water.
  • Vermindert de benodigde voorraad pipetten, er hoeft minder glaswerk in reserve te worden gehouden
  • Was-, spoel- en droogtijden en aantal spoelingen zijn te programmeren
  • Minder hantering van glaswerk vereist, wat het risico op breken of persoonlijk letsel verkleint
  • Dankzij de draagbare snelkoppeling kan de ScrubAir aan de gootsteenkraan worden vastgezet
  • Starttijd kan maximaal 8 uur worden uitgesteld
  • Askit zorgt voor een grotere veelzijdigheid doordat kleine reageerbuisjes of flacons, met een binnendiameter van 7 mm of meer, kunnen worden gewassen in de ScrubAir (afzonderlijk verkocht)
Programmeerfuncties
  • Voedingswaterinlaat/afvoerslang,1.8 m (6.0 voetmarkering), met slangsnelkoppeling en twee beluchtingstoesteladapters voor aansluiting op standaard 55/64-27 mannelijke of 15/16-27 vrouwelijke laboratoriumkranen
  • MENU-toets voor het bladeren door menu's om wascycli te selecteren en programmeren. Maakt diagnostisch testen mogelijk
  • SELECT-toets voor het instellen van was-, spoel- en droogcyclustijden en het aantal spoelingen en voor diagnostisch testen
  • Lcd-display toont het cyclusonderdeel en resterende tijd binnen dat onderdeel gedurende de werking en wisselt om de totale resterende tijd te tonen
  • Drie cyclusprogramma's die in de fabriek zijn ingesteld: STANDARD, USER 1 en USER 2
  • Displaywaarschuwingen voor LID PAUSE (dekselpauzering), FAULT-DRAIN (fout - afvoer), FAULT- NO WATER (fout - geen water) en FAULT-WATER FOUND (fout - water aangetroffen)
  • Door de gebruiker te wijzigen instellingen bevatten was-, spoel- en droogtijd en totaal aantal spoelingen
  • Door de gebruiker ingestelde uitstel van de start (maximaal 8 uur)
Specificaties
  • Buitenzijde van geborsteld type 304 roestvrij staal en staal met poedercoating, Pipethouder van type 304 roestvrij staal, Achterspatscherm van type 304 roestvrij staal en transparant deksel van acryl
  • Aan de achterzijde bevestigde slang van polyethyleen met 9.6 mm (0.37 inch) buitendiameter x 1.8 m (6.0 voetmarkering) lengte voor bevestiging aan een gereguleerde luchtbron of een ander geschikt inert gas
  • Werking bij minder dan 75 decibel
  • Totale afmetingen: 47.3 cm D x 37.6 cm B x 85.6 cm H (18.6 x 14.8 x 33.7 inch)
  • Doseerpomp van 0.125 ounce meegeleverd voor bevestiging aan afzonderlijk verkochte container voor vloeibaar detergent
  • Gewicht: 38 kg (84 lb.)
Vereisten
  • Kraan-/zuiver voedingswater met waterleiding met (minimale) binnendiameter van 3/8 inch
  • Aanbevolen minimale vulwatertemperatuur: 49° C (120° F)
  • Maximale vulwatertemperatuur 60° C (140° F)
  • Waterverbruik per vulling 0.46 gallon (1.75 liter) tot 0.7 gallon (2.5 liter)
  • Minimale voedingswaterdruk: 8 psi (55 kPa)
  • Maximale voedingswaterdruk: 120 psi (827 kPa)
  • Gereguleerde perslucht met luchtleiding met binnendiameter van 3/8 inch
  • Minimale toevoerluchtstroming/-druk: 5 CFM (142 l/m) 20 psi (138 kPa)
  • Maximale toevoerluchtdruk: 100 psi (689 kPA)
  • Binnendiameter afvoerleidingen 1.25 inch (3.2 cm) of groter
  • Vloeibaar detergent (vloeibaar detergent van LabSolutions aanbevolen)
Modellen met verwarmingseenheid bevatten ook
  • Ingebouwd verwarmingselement van 750 watt, dat geactiveerd wordt gedurende de was-, spoel- en droogcycli
  • Zuiver waterinlaat om maximaal 10 spoelingen met zuiver water te selecteren
  • Aan de achterzijde bevestigde slang van polyethyleen met 9.6 mm (0.37 inch) buitendiameter x 1.8 m (6.0 voetmarkering) lengte voor bevestiging aan een zuiver waterbron
Certificeringen
Marchio di conformità UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 N. 61010.1, CE
Garantie
One year parts and labor
Specificatie
Specificatie
1 ampère
230 V, 50/60 Hz, 1 Amp
Pipette Washer/Dryer
50 / 60 Hz
47.3 l x 37.6 b x 85.6 h cm (18.6 x 14.8 x 33.7 inch)
Plug type: Schuko
ULtrademark (TM) 61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010.1, CE-conformiteitsmarkering
230 V
Video's
Garantie