missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lambda Light Chain Antibody (LcN-2), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11602AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Lambda Light Chain | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| IGLC, immunoglobulin lambda constant group | |
| Purified human Lambda Light Chain | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3537 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LcN-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur