Learn More
Lambda Light Chain Antibody (N10/2), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54421C
This item is not returnable.
View return policy
Description
Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Specifications
| Lambda Light Chain | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| IGLC, immunoglobulin lambda constant group | |
| Purified IgG from human serum | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3537 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| N10/2 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering