Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles
Product Code. p-7159880
Click to view available options
Width (Metric):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Height (Metric):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Unit Size:
Each
Pack of 3
Pack of 7
Product Code. 15634727
Brand: Brady™ 828389
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W014- Tri 050-PE-SHEET/7
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 7/Pk.
Adhesive Type Permanent Acrylic
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 43 mm
Thickness 0.099 mm
Width (Metric) 50 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Shape Triangular
Languages Global
Color Black on Yellow
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt