Learn More
Laminin alpha 4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 572.00
Specifications
Antigen Laminin alpha 4
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18493632
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-87716
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18441002
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-87716-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Laminin alpha 4 Polyclonal antibody specifically detects Laminin alpha 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Laminin alpha 4
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp686D23145, LAMA3LAMA4*-1, laminin alpha 4 chain, laminin subunit alpha-4, laminin, alpha 4, Laminin-14 subunit alpha, Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ENLLNQARELQAKAESSSDEAVADTSRRVGGALARKSALKTRLSDAVKQLQAAERGDAQQRLGQSRLITEEANRTTMEVQQATAPMANNLTNWSQNLQHFDSSAYNTAVNSARDAVRNLTEVVPQLLDQLRTVEQKRPAS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
3910
IgG
Immunogen affinity purified
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt