Learn More
Laminin beta 3 Antibody (CL3363), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 369.00 - € 500.00
Specifications
Antigen Laminin beta 3
Clone CL3363
Dilution Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18666765
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-46623-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18655855
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-46623
0.1 mL
€ 500.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Laminin beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Laminin beta 3
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
BM600-125KDA, Epiligrin subunit bata, FLJ99565, Kalinin B1 chain, Kalinin subunit beta, kalinin-140kDa, LAM5, Laminin 5, Laminin B1k chain, laminin S B3 chain, laminin subunit beta-3, laminin, beta 3, laminin, beta 3 (nicein (125kD), kalinin (140kD), BM600 (125kD)), Laminin-5 subunit beta, LAMNB1, Nicein subunit beta, nicein-125kDa
Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence KLVTSMTKQLGDFWTRMEELRHQARQQGAEAVQAQQLAEGASEQALSAQEGFERIKQKYAELKDRLGQSS mLGEQGARIQSVKTEAEELFGETMEMMDRMKDMELELLRGSQAI mLRSADLTGLEKRVEQ
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL3363
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q13751
3914
IgG1
Protein A purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.