Learn More
LANCL2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 292.00 - € 539.00
Especificaciones
Antigen LANCL2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18497280
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-83339-25ul
25 μL
€ 292.00
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18207946
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-83339
0.1 mL
€ 539.00
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
LANCL2 Polyclonal specifically detects LANCL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
LANCL2
Polyclonal
Rabbit
Human
G protein-coupled receptor 69B, GPR69B, LanC (bacterial lantibiotic synthetase component C)-like 2, LanC lantibiotic synthetase component C-like 2 (bacterial), lanC-like protein 2, TASPMGC87139, Testis-specific adriamycin sensitivity protein
LANCL2
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
55915
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ALLYLNTEIGPGTVCESAIKEVVNAIIESGKTLSREERKTERCPLLYQWHRKQYVGAAHGMAGIYYMLMQPAAKVDQETLTEMVKPSIDY
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado