Learn More
LAP (TGF-beta 1) Antibody (1015022), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB77541MFV610
474.30 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18556978
  • € 585.00 / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Description
LAP (TGF-beta 1) Monoclonal antibody specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LAP (TGF-beta 1)
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
7040
Store at 4C in the dark.
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
1015022
ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LAP (TGF-beta 1), Met1-Ser390, Accession # P01137
RUO
Primary
Human
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt