Learn More
Invitrogen™ LCA5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA556050
Product Code. 15783961
  • € 572.00 / 100µL
Beskrivning
Beskrivning
Immunogen sequence: NSGNVRSPAS PNEFAFGSYV PSFAKTSERS NPFSQKSSFL DFQRNSMEKL SKDGVDLITR KEKKANLMEQ LFGASG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 66%.
Might be involved in minus end-directed microtubule transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
LCA5
Polyclonal
Unconjugated
LCA5
4930431B11Rik; 5730406O13Rik; AV274874; C6orf152; LCA5; LCA5, lebercilin; Leber congenital amaurosis 5; Leber congenital amaurosis 5 (human); leber congenital amaurosis 5 protein; Leber congenital amaurosis 5 protein homolog; lebercilin; ORF64; RGD1308555
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
167691
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86VQ0
LCA5
Recombinant protein corresponding to Human LCA5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104092).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.