Learn More
LCAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-00108-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LCAT Polyclonal antibody specifically detects LCAT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| LCAT | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| EC 2.3.1.43, lecithin-cholesterol acyltransferasePhospholipid-cholesterol acyltransferase, phosphatidylcholine-sterol acyltransferase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human LCAT (Accession#: NP_000220.1; Met1-Glu440) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 3931 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering