Learn More
Invitrogen™ LDHB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA579594
Artikelnummer. 15925165
  • € 453.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human placenta tissue, human PC-3 whole cell, monkey COS-7 whole cell, human HEK293 whole cell, human A549 whole cell, monkey kidney tissue, rat kidney tissue, rat heart tissue, mouse kidney tissue, mouse heart tissue. IHC: mouse brain tissue, rat spleen tissue, human tonsil tissue. ICC/IF: A431 cell. Flow: A549 cell.
This gene encodes an enzyme which catalyzes the reversible conversion of lactate and pyruvate, and NAD and NADH, in the glycolytic pathway. Mutations in this gene are associated with lactate dehydrogenase B deficiency. Pseudogenes have been identified on the X chromosome and on chromosome. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LDHB
Polyclonal
Unconjugated
LDHB
AI790582; epididymis secretory protein Li 281; H(B)-type lactate dehydrogenase; HEL-S-281; H-Ldh; lactate dehydrogenase B; lactate dehydrogenase H chain; lactate dehydrogenase-B; lactate dehydrogenase-H; lactate dehydrogenase-H (, EC 1.1.1.27); Lactate dehydrogenease B; LDH heart subunit; Ldh2; Ldh-2; LDHB; LDH-B; LDHBD; LDHH; LDH-H; L-lactate dehydrogenase B chain; Renal carcinoma antigen NY-REN-46; similar to lactate dehydrogenase B; testicular secretory protein Li 25; TRG-5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16832, 24534, 3945
-20°C
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
500 μg/mL
PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
P07195, P16125, P42123
LDHB
E. coli-derived human LDHB recombinant protein (Position: E237-L334).
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat, Monkey
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt