Learn More
LDLR Monoclonal Antibody (OTI8D12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA812508
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17546954
  • € 540.87 / 100µL
Description
The low density lipoprotein (LDL) receptor system coordinates the metabolism of cholesterol, an essential component of the plasma membrane of all mammalian cells. Study of this system has led to an enhanced understanding of the cellular basis of cholesterol homeostasis. It has also brought into focus an important mechanism of metabolic regulation-the process of receptor-mediated endocytosis (1). Data suggest that the juxtamembranous region of the cytoplasmic domain participates in protein:protein interactions that allow the low density lipoprotein receptor to cluster in coated pits (2). It has been shown that the family of LDL receptors may serve as viral receptors. Endocytosis of the Flaviviridae viruses, hepatitis C virus, GB virus C/hepatitis G virus, and bovine viral diarrheal virus (BVDV) was shown to be mediated by LDL receptors on cultured cells (3).
Spezifikation
Spezifikation
LDLR
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P01130
LDLR
Full length human recombit protein of human LDLR produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI8D12
Unconjugated
LDLR
FH, FHC, LDLCQ2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3949
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt