missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LDN 193189 Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | LDN 193189 Hydrochloride |
| CAS | 2648112-58-5 |
| Analyte or Component Names | LDN 193189 Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C25H22N6 • x(HCl) |
| Synonym | 4-(6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline Hydrochoride |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H22N6/c1-2-4-24-22(3-1)21(9-10-27-24)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-5-7-20(8-6-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O=C([C@@H](N)CC1=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2.Cl |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?