Learn More
Invitrogen™ LEFTY2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (10G2)
Description
LEFTY2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Left-right determination factor 1 and 2 (Lefty1/2) belong to the TGF-beta superfamily of proteins and are responsible for determination of left-right positioning of visceral organs during embryogenesis. Lefty1 acts as a regulator of Lefty2 and NODAL as the lack of the former resulted in bilateral expression of nodal, lefty2 and Pitx2 (a homeobox gene normally expressed on the left side and blocks the signal for leftness). Lefty2 may play a role in endometrial bleeding.
Specifications
Specifications
| Antigen | LEFTY2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 10G2 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | LEFTY2 |
| Gene Accession No. | O00292 |
| Gene Alias | 6030463A22Rik; AV214969; Ebaf; Ebaf2; endometrial bleeding associated factor; endometrial bleeding-associated factor; LEFTA; Leftb; Left-right determination factor 2; left-right determination factor A; Left-right determination factor B; left-right determination, factor A; LEFTY2; LEFTYA; MGC46222; protein lefty-2; Protein lefty-A; protein lefty-B; PSEC0024; TGFB4; TGF-beta-4; Transforming growth factor beta-4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?