Learn More
Lemborexant, MedChemExpress
Product Code. 16489687
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16489687 5 mg 5mg
16487158 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489687 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Spezifikation
Chemical Name or Material Lemborexant
CAS 1369764-02-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H20F2N4O2
Quantity 5 mg
Synonym E-2006
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@](C2=CC=CC(F)=C2)(COC3=CN=C(C)N=C3C)C1)NC4=NC=C(F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 410.42
Formula Weight 410.42
Percent Purity 99.19%
Grade Research
Physical Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.