Learn More
Lenvatinib Mesylate, TRC
Product Code. 30482174
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30482174 50 mg 50mg
30480240 25 mg 25mg
30477975 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30482174 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL21598050MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 857890-39-2
Molecular Formula C21 H19 Cl N4 O4 . C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 522.959
Synonym 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide Mesylate, E 7080 Mesylate, Kisplyx, Lenvatinib Mesylate, Lenvatinib Methanesulfonate, Lenvima
IUPAC Name 4-[3-chloro-4-(cyclopropylcarbamoylamino)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide;methanesulfonic acid
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N.CS(=O)(=O)O
Spécification
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight 522.098
Chemical Name or Material Lenvatinib Mesylate