Learn More
Leptin/OB Mouse anti-Human, Clone: 11, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-05047
 View more versions of this product
Product Code. 18555421
  • € 497.00 / 0.10mg
Description
Leptin/OB Monoclonal specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Leptin/OB
Monoclonal
1 mg/mL
10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.5M NaCl
Mouse
Protein A or G purified
RUO
3952
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG1 κ
ELISA
11
Unconjugated
FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Recombinant human leptin adsorbed onto aluminum hydroxide gel
0.1 mg
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato