Learn More
Leptin R Antibody (52263), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB867MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Leptin R Monoclonal antibody specifically detects Leptin R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spécification
| Leptin R | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 3953 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 52263 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| CD295 antigen, DB, DKFZp686B1731, huB219, LEP-R, leptin receptor, OB receptor, OB-R, OBRCD295 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Leptin R, Phe22-Asp839 (predicted), Accession # P48357 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu