Learn More
Leucic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 498-36-2 |
| Molecular Formula | C6H12O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | (±)-2-Hydroxyisocaproic acid, (±)-2-Hydroxyisohexanoic acid, (±)-Leucic acid, (±)-Leucinic acid, (±)-α-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxyisohexanoic acid, DL-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, DL-2-Hydroxyisocaproic acid, DL-Leucic acid, DL-α-Hydroxyisocaproic acid, Leucinic acid, α-Hydroxy-iso-caproic acid, α-Hydroxyisocaproate, α-Hydroxyisocaproic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)CC(O)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight | 132.0786 |
| Chemical Name or Material | Leucic Acid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?