Learn More
Leucine (L-Leucine), Mikromol™
Descrizione
Leucine (L-Leucine)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | L-Leucine |
| CAS | 61-90-5 |
| Analyte or Component Names | L-Leucine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H13 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenylalanine Imp. A (EP), Leucine, (S)-2-amino-4-methylpentanoic acid, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, 100: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 124: PN: EP2071334 SEQID: 136 claimed protein, 124: PN: WO2009077864 SEQID: 136 claimed protein, 164: PN: WO2010045512 SEQID: 173 unclaimed protein, 325: PN: WO2010059829 SEQID: 353 unclaimed protein, 45: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, 8: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-alpha-Aminoisocaproic acid, Leu, NSC 46709, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, Phenylalanine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?