missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgi4 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Product Code. 30150000
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30150000 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30150000 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP176381CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Lgi4 Polyclonal antibody specifically detects Lgi4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Lgi4
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias leucine-rich glioma-inactivated gene 4, Leucine-rich glioma-inactivated protein 4, leucine-rich repeat LGI family member 4, leucine-rich repeat LGI family, member 4, LGI1-like protein 3, LGIL3
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human LGI4. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of LGI4. Amino Acid Squence: EPDKGLLEPLQELGPPA
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 163175
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.