Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody (889901) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB82401E
Product Code. 18544288
  • € 664.00 / 0.10mL
Description
Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lgr5/GPR49
Monoclonal
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
889901
Flow Cytometry, CyTOF-ready
FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Mouse Lgr5/GPR49 N-terminal peptide, Ala21-Cys34, Accession # Q9Z1P4
0.1 mL
Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
8549
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt