Learn More
LH beta Antibody (SPM103), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11530AF750
Product Code. 18518304
  • € 726.00 / 0.10mL
Description
LH beta Monoclonal antibody specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LH beta
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
3972
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM103
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Recombinant beta sub-unit of human LH beta (Uniprot: P01229)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.