Learn More
LIF Antibody (MM0454-6H31), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-11773DL594
Product Code. 18486527
  • € 583.00 / 0.10mL
Description
LIF Monoclonal antibody specifically detects LIF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LIF
Monoclonal
DyLight 594
CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Human recombinant LIF
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Lines
3976
Store at 4°C in the dark.
IgG2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
MM0454-6H31
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt