Learn More
LIF Antibody (MM0454-6H31), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-11773MFV450
Product Code. 18463567
  • € 629.00 / 0.10mL
Description
LIF Monoclonal antibody specifically detects LIF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
LIF
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
MM0454-6H31
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Block/Neutralize
CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Human recombinant LIF
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Lines
3976
Store at 4C in the dark.
IgG2
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.