Learn More
Applied Biosystems™ Calibration Kit, Fast 96-well
Product Code. 15810403 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Quantity:
1 x 96-well plate
Unit Size:
Each
Product Code. 15810403
Brand: Applied Biosystems™ 4432563
Includes
Region of interest (ROI) plate, Background plate, Dye calibration plates, and RNase P instrument verification plate
Used to maintain your real-time PCR instrument with Fast 96-well block.
The kit includes region of interest (ROI), background, and dye calibrations, as well as RNase P verification. Please see your instrument user guide for full instructions on use.
See instrument user guide for full instructions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Region-of-Insert (ROI)
Calibrated Dye Proprietary Mix
For Use With (Equipment) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Product Type Calibration Kit
For Use With (Application) Real Time PCR (qPCR)
Quantity 1 x 96-well plate
Calibration Type Spectral Calibration
For in vitro Diagnostic Use.
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato