Learn More
Descripción
LIMCH1 Polyclonal specifically detects LIMCH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | LIMCH1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | DKFZp434I0312, DKFZp686A01247, DKFZp686B2470, DKFZp686G18243, DKFZp686G2094, DKFZp781C1754, DKFZp781I1455, KIAA1102, LIM and calponin homology domains 1, LIM and calponin homology domains-containing protein 1, LIMCH1A, LMO7B, MGC72127 |
| Gene Symbols | LIMCH1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HTEEVKLIVTCNMRAQESEPVEGGLRKVPDLHKDDLAQQRIQGSLAPHREPPSFITLSNITEADLETWERLKVSEKARDGDVQHICASEPSPEIKAETAIRDDFANRKARASKKASSPRQKFVHFGPVTELDQQKW |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?