Learn More
Limonene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Limonene |
| CAS | 138-86-3 |
| Analyte or Component Names | Limonene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H16 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=C)C1CCC(=CC1)C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?