missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIN7B Monoclonal Antibody (OTI1C9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA501516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Plays a role in establishing and maintaining the asymmetric distribution of channels and receptors at the plasma membrane of polarized cells. Forms membrane-associated multiprotein complexes that may regulate delivery and recycling of proteins to the correct membrane domains. The tripartite complex composed of LIN7 (LIN7A, LIN7B or LIN7C), CASK and APBA1 may have the potential to couple synaptic vesicle exocytosis to cell adhesion in brain. Ensures the proper localization of GRIN2B (subunit 2B of the NMDA receptor) to neuronal postsynaptic density and may function in localizing synaptic vesicles at synapses where it is recruited by beta-catenin and cadherin. Required to localize Kir2 channels, GABA transporter (SLC6A12) and EGFR/ERBB1, ERBB2, ERBB3 and ERBB4 to the basolateral membrane of epithelial cells. May increase the amplitude of ACCN3 acid-evoked currents by stabilizing the channel at the cell surface.Spezifikation
| LIN7B | |
| Monoclonal | |
| 0.58 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9HAP6 | |
| LIN7B | |
| Full length human recombit protein of human LIN7B produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1C9 | |
| Unconjugated | |
| LIN7B | |
| LIN-7B, MALS-2, MALS2, VELI2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 64130 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur