Learn More
LINC02693 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen LINC02693
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18422511
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-14760-25ul
25ul
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18169411
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-14760
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
LINC02693 Polyclonal specifically detects LINC02693 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
LINC02693
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
339263
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: ALYAPALRLRDHLDRFSILMTSCTSWLQAPQAPGLCRDEQSSRISVPQLSGAPILLPDLEGTKLSNFQE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
C17orf51 chromosome 17 open reading frame 51
C17orf51
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.