Learn More
Linifanib, MedChemExpress
Product Code. 16481316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16481316
Marca: Medchem Express HY50751
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Linifanib (ABT-869) is a potent and orally active multi-target inhibitor of VEGFR and PDGFR family with IC50s of 4, 3, 66, and 4 nM for KDR, FLT1, PDGFRβ, and FLT3, respectively. Linifanib shows prominent antitumor activity. Linifanib has much less activity against unrelated RTKs, soluble tyrosine kinases, or serine/threonine kinases. Linifanib is a specific miR-10b inhibitor that blocks miR-10b biogenesis.
Linifanib (ABT-869) is a potent and orally active multi-target inhibitor of VEGFR and PDGFR family with IC50s of 4, 3, 66, and 4 nM for KDR, FLT1, PDGFRβ, and FLT3, respectively. Linifanib shows prominent antitumor activity. Linifanib has much less activity against unrelated RTKs, soluble tyrosine kinases, or serine/threonine kinases. Linifanib is a specific miR-10b inhibitor that blocks miR-10b biogenesis.
Especificaciones
Chemical Name or Material Linifanib
CAS 796967-16-3
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H18FN5O
Quantity 200 mg
Synonym ABT-869 AL-39324
Solubility Information DMSO : 13.16 mg/mL (35.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=C3C(N)=NNC3=CC=C2)C=C1)NC4=C(C=CC(C)=C4)F
Molecular Weight (g/mol) 375.4
Formula Weight 375.4
Percent Purity 98.3%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado