missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIPG Monoclonal Antibody (OTI9C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA500998S
This item is not returnable.
View return policy
Description
LIPG Monoclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western BlotSpecifications
| LIPG | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9H173 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 64374 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| OTI9C5 | |
| Unconjugated | |
| SIL1 | |
| 3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719 | |
| Full length human recombinant protein of human SIL1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur