Learn More
Lipin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31920
 View more versions of this product
Product Code. 18119794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 624.00
    € 590.10 / 0.10mL
    Save € 33.90
    5% Off
Description
Lipin 3 Polyclonal specifically detects Lipin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lipin 3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q9BQK8
LPIN3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FFVQELESDDEHVPPGLCTSPIPWGGLSGFPSDSQLGTASEPEGLVMAGTASTGRRKRRRRRKPKQKEDAVATDSSP
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
dJ450M14.2, dJ450M14.3, dJ620E11.2, EC 3.1.3.4, lipin 3, lipin 3-like, lipin-3, Lipin-3-like, LIPN3L, phosphatidate phosphatase LPIN3, SMP2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
64900
Human
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only