Learn More
Alfa Aesar™ Lithium methyltriolborate, 94%
Merk:  Alfa Aesar™ H37915.06
Overige gegevens : CAS : 1440531-58-7 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447837
  • Prijs op aanvraag / 5 gram
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1440531-58-7
MFCD26793808
Specificatie
Lithium methyltriolborate
MFCD26793808
Solid
Gray to White
5g
1440531-58-7
149.91
94%
>300°C