Learn More
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 458531000
Overige gegevens : CAS : 371162-53-7 Gewicht : 0.00010kg
Aantal 100mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15540574
  • € 30.80 / 100 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
371162-53-7
760.105
23701484
C28H10BF20LiO
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
Specificatie
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
C28H10BF20LiO
[Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
760.105
871.28
117.0°C to 122.0°C
371162-53-7
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
lithium;ethoxyethane;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)boranuide
23701484
96.0% min. (19F−NMR)