Learn More
Tocris Bioscience™ LL 37
GREENER_CHOICE
Product Code. 18718048
Click to view available options
:
1mg
Product Code. 18718048
Brand: Tocris Bioscience™ 5213/1
Antimicrobial peptide derivative of human cathelicidin
LL 37 is an antimicrobial peptide derivative of human cathelicidin. Induces FPRL1-mediated chemotaxis of human neutrophils, monocytes and T cells in vitro. Promotes wound healing following skin-targeted electroporation of a plasmid encoding hCAP-18/LL-37 in mice. LL 37 reduces SARS-CoV-2 infection by blocking the receptor binding domain of the S1 spike protein (Kd = 11.2 nM) and by binding to ACE2 (Kd = 25.5.nM). LL 37 inhibits SARS-CoV-2 pseudovirion infection (IC50 = 4.74 μg/mL) in vitro and in vivo. Also triggers apoptosis in colon cancer cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molecular Weight (g/mol) 4493.32
Product Type LL 37
Quantity 1 mg
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt