Learn More
LMAN1 Monoclonal Antibody (OTI1B8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA502269
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17536441
  • € 540.87 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene is a type I integral membrane protein localized in the intermediate region between the endoplasmic reticulum and the Golgi, presumably recycling between the two compartments. The protein is a mannose-specific lectin and is a member of a novel family of plant lectin homologs in the secretory pathway of animal cells. Mutations in the gene are associated with a coagulation defect. Using positional cloning, the gene was identified as the disease gene leading to combined factor V-factor VIII deficiency, a rare, autosomal recessive disorder in which both coagulation factors V and VIII are diminished.
Specifikationer
Specifikationer
LMAN1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P49257, Q62902
LMAN1
Full length human recombit protein of human LMAN1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Canine, Human, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI1B8
Unconjugated
LMAN1
ERGIC-53, ERGIC53, F5F8D, FMFD1, MCFD1, MR60, gp58
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
116666, 3998, 476186
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.