Learn More
Tocris Bioscience™ Lonafarnib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18748236
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18748236 10 mg 10mg
18799046 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18748236 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6265/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 222.00
    € 210.00 / 10mg
    Save € 12.00
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Potent farnesyl transferase inhibitor
Lonafarnib is a potent farnesyl transferase inhibitor (IC50 = 1.9 nM). Inhibits farnesylation of RAS. Also inhibits Pgp transport (IC50 < 3 μM) and increases potency and anticancer activity when used in conjunction with cytotoxic Pgp substrates. Inhibits neovascularization by affecting cell motility. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 193275-84-2
Assay Percent Range >98%
Quantity 10 mg
Molecular Formula C27H31Br2ClN4O2
Formula Weight Observed MW: 638.82
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.