Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Product Code. 30689733 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Each
Color:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Unit Size Color
30689733 10 μL Each -
30689640 2.5 μL Each Dark Gray
30689633 20 μL Each Light Gray
30689671 20 μL Each -
30689727 100 μL Each -
30689723 200 μL Each -
30689731 300 μL Each -
30689685 1000 μL Each -
30689657 2 mL Each -
30689667 5 mL Each -
30689691 10 mL Each Turquoise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 30689733 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3102634001
Spotlight Offers
Use promo code 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This original Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone
  • Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
  • Available in various color code and Volume capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With Pipettes
Material Thermoplastic
Type Pipette Lower Part
Volume (Metric) 10 μL
For Use With (Equipment) Pipette Tips
Quantity 1 Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.