missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRIG2 Antibody (990310), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1941X
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LRIG2 Monoclonal antibody specifically detects LRIG2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| LRIG2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 9860 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 990310 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| KIAA0806, leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 2, leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains protein 2, LIG2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LRIG-2, Gly41-Thr805, Accession # O94898 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering