Learn More
LRP-11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-56618
 View more versions of this product
Product Code. 18240845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 624.00
    € 590.10 / 100µL
    Save € 33.90
    5% Off
Description
LRP-11 Polyclonal specifically detects LRP-11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LRP-11
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
bA350J20.3, FLJ14735, low density lipoprotein receptor-related protein 11, low-density lipoprotein receptor-related protein 11, LRP-11, MANSC3, MGC39092
Rabbit
Affinity Purified
RUO
84918
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
LRP11
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TDTAGQRSSDNVSVTVLRAAYSTGGCLHTCSRYHFFCDDGCCIDITLACDGVQQCPDG
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only