missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRP2BP Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 25783-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
May act as an adapter that regulates LRP2 function.Specifications
| LRP2BP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LRP2BP | |
| KIAA1325, LRP2 binding protein, LRP2BP, Megalin binding protein, MegBP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 290753, 55805 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q569C2, Q9P2M1 | |
| Lrp2bp | |
| LRP2BP Fusion Protein Ag22779 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur